Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Der Goldstandard für die Isolierung und Handhabung von biotinylierten Nukleinsäuren, Antikörpern oder anderen biotinylierten Liganden und Zielmolekülen
1082.00 CHF - 3435.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | Magnetisches Polystyrol |
---|---|
Konzentration | 10 mg⁄ml, 10 mg/ml |
Inhalt und Lagerung | Dynabeads (2,8 µm), kovalent gekoppelt mit rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS mit 0,14 M NaCl, pH 7,4 und 0,02 % Natriumazid. Lagerung bei: 2–8 °C. |
Beschreibung | Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads |
Format | Beads in Suspension |
Includes: Dynabeads werden geliefert in PBS, pH 7.4 mit 0.01 % Tween™-20 und 0.02 % NaN3 als Konservierungsmittel
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10140963
|
Invitrogen™
65305 |
2 ml |
1082.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10620544
|
Invitrogen™
65306 |
10 ml |
3435.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die hohe Bindungsaffinität der Streptavidin-Biotin-Interaktion (KD = 10-15) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Direkte und schnelle Isolierung biotinylierter Moleküle
- Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik für flüssige Phasen
- Sehr geringe unspezifische Bindung von Nukleotiden und Nukleinsäuren
- Sehr geringe Aggregation in Hybridisierungspuffern mit hoher Salzkonzentration
- Gut geeignet für die anspruchsvollsten Nukleinsäure-Anwendungen
- Geringe unspezifische Bindung von kleinen und negativ geladenen Proteinen
- Die Produktion folgt einem validierten Verfahren gemäß cGMP für Medizinprodukte
- Gut geeignet für automatisierte Protokolle
- Bead-Durchmesser: 2,8 μm
- Bindungskapazität (freies Biotin): 650 – 1.350 pmol/mg Beads
- Konzentration: 10 mg/ml
- Mit hohem Durchsatz kompatibel
- Probentyp: Jeder Probentyp
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Immunpräzipitation, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, sequenzspezifische DNA- oder RNA-Aufreinigung, Aufreinigung viraler RNA/DNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Magnetisches Polystyrol | |
Dynabeads (2,8 µm), kovalent gekoppelt mit rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS mit 0,14 M NaCl, pH 7,4 und 0,02 % Natriumazid. Lagerung bei: 2–8 °C. |
|
Beads in Suspension | |
2,8 μm | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Streptavidin | |
For Research Use Only | |
Streptavidin | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) |
10 mg⁄ml, 10 mg/ml | |
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads | |
Magnetic Beads | |
Jeder Probentyp | |
Abtrennung biotinylierter Ziele | |
Dynabeads™ | |
Umgebungstemperatur | |
ISO9001 and ISO13485 | |
Carbonsäure, hydrophil |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum