Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Carboxylsäure
Carboxygruppen an der Oberfläche ermöglichen die Bildung kovalenter Amidbindungen an Proteine/Peptide über primäre Amino- oder Sulfhydrylgruppen
298.00 CHF - 1082.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
Min. Elutionsvolumen | 5 μl |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10563775
|
Invitrogen™
65011 |
2 ml |
298.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10503375
|
Invitrogen™
65012 |
10 ml |
1082.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Beads haben eine schnelle Bindechemie und eine geringe unspezifische Bindung von Nukleinsäuren. Amino-modifizierte Oligonukleotide, Antikörper oder andere Liganden können einfach an Beads gekuppelt werden. Eine Aktivierung durch Carbodiimid ist erforderlich. Die 1 μm großen Dynabeads MyOne haben eine große Oberfläche, eine hohe Kapazität, eine effiziente magnetische Anziehungskraft und eine langsame Sedimentationsgeschwindigkeit während der Inkubation. Die MyOne-Produkte sind maßgeschneidert für automatisierte Protokolle, für die ein hoher Probendurchsatz ausschlaggebend ist. Zur Verwendung mit allen Probentypen geeignet.
- Eignen sich hervorragend als feste Träger für In-vitro-Diagnose-Assays
- Erfassen spezifischer DNA/RNA-Sequenzen, Proteine oder anderer Analyte
- Hohe magnetische Mobilität und geringe Sedimentationsrate
- Konzentration: 10 mg/ml
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Herstellung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
5 μl | |
Raumtemperatur | |
Carbonsäure | |
Proteinaufreinigung und -isolation | |
Beads in Lösung |
1 μm | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Jeder Probentyp | |
Dynabeads™, MyOne™ | |
Carbonsäure | |
Forschungsqualität |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.