Learn More
Invitrogen™ Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein G)
Schnelle Isolierung von Exosomproteinen und Vergleich mehrerer Proben auf demselben Gel
Marke:  Invitrogen™ 10612D
221.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
176.00 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13395354
  • 264.00 CHF / 1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein G) ermöglicht eine schnelle und sanfte magnetische Isolierung von Exosomalproteinen, wodurch das Zielprotein nur minimal belastet wird und mehrere Proben auf demselben Gel verglichen werden können.
  • Aufrechterhalten intakter Proteinkomplexe von Exosomen
  • Deutliche Verringerung des Hintergrunds – geringe unspezifische Bindung
  • Kurze Protokollzeit – nur 30 Minuten
  • Maximale Vergleichbarkeit – extreme Empfindlichkeit ermöglicht viele Proben auf demselben Gel
  • Dynabeads, die mit Protein A gekoppelt sind, werden häufig für die Immunpräzipitation (IP), die Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) und die Proteinisolierung verwendet
  • Die magnetischen Eigenschaften von Dynabeads machen sie zu einer überlegenen Alternative zu Sepharose oder Agarose-Suspension für die Immunpräzipitation, da die magnetische Trennungstechnologie schneller und sanfter als andere Methoden ist und minimale körperliche Belastung für die Zielproteine verursacht
  • Native Proteinkonformationen und intakte, große Proteinkomplexe bleiben erhalten
  • Das Bindungsvermögen beträgt ca. 240 μg humanes Ig pro ml Beads
  • Zur Isolierung von Ig über Protein A eignet sich die Exosome Immunoprecipitation (Protein A).
Nicht für hohen Durchsatz geeignet.
Entdeckung von Biomarkern, Krebsforschung, Zellanalyse, klinisch, Analyse exosomaler Biomarker, Exosomen, Immunpräzipitation, Onkologie und Erforschung genetischer Erkrankungen, Proteinisolierung aus Exosomen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Proteinkomplexe, Protein (nativ)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Protein G
1 mL
Raumtemperatur
2,8 μm
Exosom-Immunpräzipitationsreagenz
Beads in Suspension
Magnetische Beads
Dynabeads™
Exosomen
Alle Spezies
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2752873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10612D
Chargennummer2887611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number10612D
Chargennummer3001050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number10612D
Chargennummer3012854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number10612D
Chargennummer3056841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number10612D
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein G) > 1 ml; Protein-G-Reagenz