Learn More
Invitrogen™ dNTP-Mix (2,5 mM)
Gebrauchsfertige Lösung
Marke:  Invitrogen™ R72501
233.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10694043
  • 350.00 CHF / 1 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 1 ml (2 x 500μl) enthält ausreichend 2,5 mM-dNTPs für 200 PCR-Reaktionen (je 50 μl).
Beschreibung
Beschreibung
Das 2,5 mM-dNTP-Gemisch eignet sich für die PCR. Dieses Produkt enthält je 2,5 mM dNTP (dATP, dCTP, dGTP und dTTP). Lieferung in hochgereinigtem Wasser (pH 8,0).
Array CGH, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, PCR, PCR und Echtzeit-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml (2 x 500 µl) enthält ausreichend 2,5 mM-dNTPs für 200 PCR-Reaktionen (je 50 µl). Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 12 Monate stabil.
Unmarkiert
Trockeneis
2,5 mmol
Flüssig
1 ml
Standard-PCR
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ dNTP-Mix (2,5 mM) > 1 ml