Learn More
Invitrogen™ Plant DNAzol™ Reagent
Isolierung hochwertiger genomischer DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenproben
Marke: Invitrogen™ 10978021
569.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Plant DNAzol™ Reagenz ist ein gebrauchsfertiges organisches Reagenz, das für die Isolierung hochwertiger genomischer DNA aus einer Vielzahl von Pflanzenproben entwickelt wurde.
- Ermöglicht die Verwendung auf Pflanzenmaterial mit breitem Spektrum
- Schnelle Isolierung genomischer DNA
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus Pflanzen und Pilzen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Pflanzen | |
Genomische DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Raumtemperatur | |
≤300 μg |
Organische Extraktion | |
70 μL | |
PCR, Southern Blotting, Sequenzierung, Klonierung | |
100 ml | |
60 min | |
0.1 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen