Learn More
Invitrogen™ DNase I, Amplifikationsstufe
Aufgereinigt und auf nicht nachweisbare Mengen von RNase-Kontaminationen getestet
Marke: Invitrogen™ 18068015
264.65 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
236.67 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: DNase I, Amp.-Gütegrad (100 U), 10x DNase I Reaktionspuffer, 25 mM EDTA (pH-Wert 8,0)
Beschreibung
Der DNase I, Amplification Grade Verdau von einzel- und doppelsträngiger DNA führt zu Oligodeoxyribonukleotide mit einem 5'-Phosphat. DNase I, Amplification Grade, eignet sich zur Beseitigung der DNA während einer kritischen RNA-Reinigung, z. B. vor der RNA-PCR-Amplifikation. Das Nichtvorhandensein der RNase wird durch einen Ribonuklease-Assay mit RNA-Marker nachgewiesen.
- Die spezifische Aktivität beträgt > 10.000 Einheiten/mg.
- Quelle: Gereinigt aus bovinem Pankreas
- Leistungs- und Qualitätskontrolle: Ein Ribonuklease-Assay mit RNA-Marker und die Fähigkeit zum Verdau einzel- oder doppelsträngiger DNA in Oligonukleotide werden bestimmt
- Unit-Definition: 1 Einheit erhöht die Absorption einer DNA-Lösung mit hoher Molekülmasse bei einer Rate von 0,001 A260 Einheiten/min/ml Reaktionsgemisch bei 25°C.
- Reaktionsbedingungen der Einheit: 0,1 M Natriumacetat (pH-Wert 5,0), 5 mM MgCl2, 50 μg/ml Kalbsthymus-DNA sowie Enzyme in 1 ml in 10 min bei 25°C.
Entfernen von DNA aus RNA- und Proteinpräparaten, PCR und real-time-PCR, Real-Time PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
Inhalt: 1 Fläschchen mit DNase I, Amp Grade (100 U) 1 Fläschchen mit 10x DNase I Reaktionspuffer (1000 µl) 1 Fläschchen mit 25 mM EDTA (pH 8,0) (200 µl) Bei -20°C in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät lagern. |
|
DNase | |
100 U |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Reaktionspuffer |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27