Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I/DNase I
Eine optimierte Mischung aus beiden Enzymen für eine effiziente Nick Translation von DNA
Marke:  Invitrogen™ 18162016
Artikelnummer. 10605013
  • 676.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: DNA-Polymerase I/DNase I enthält 0,5 Einheiten der DNA-Polymerase I und 0,4 Millieinheiten der DNase I pro Mikroliter.
Beschreibung
Beschreibung
  • Applikation: Kennzeichnung von DNA mit radiomarkierten oder biotinylierten Nukleotiden
  • Quelle: DNase I wird aus Rinderpankreas aufgereinigt; DNA-Polymerase I aus E. coli λ Lysogen nM 964
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Die Leistungsfähigkeit wurde in der Reaktion auf Nick Translation getestet
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit der DNA-Polymerase I in Abwesenheit der DNase I integriert in 30 Minuten bei 37 °C 10 nmol des gesamten Desoxyribonukleotids mithilfe eines Template-Primers in säurefällbares Material
  • Einheiten-Reaktionsbedingungen: 50 mM Kaliumphosphat (pH 7,5), 6,7 mM MgCl2, 1 mM 2-Mercaptoethanol, 80 μg/ml Template•Primer, 32 μM dTTP, 69 nM [3H]dTTP und Enzym in 100 μl für 30 min bei 37 °C
Klonierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DNA-Polymerase I/DNase I enthält 0,5 Einheiten der DNA-Polymerase I und 0,4 Millieinheiten der DNase I pro Mikroliter. Bei -20 °C lagern.
DNA Polymerase I
250 U
Nein
DNA-Polymerase
3' – 5', 5' – 3‘
Nasseis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2835649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18162016
Chargennummer1630619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog Number18162016
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ DNA Polymerase I/DNase I > 250 Einheiten