Learn More
Invitrogen™ λ DNA (cIind 1 ts857 Sam 7)
λ DNA (cIind 1 ts857 Sam 7) wird aus einem dam+ dcm+ E coli LE597 Lysogen isoliert
Marke:  Invitrogen™ 25250010
Artikelnummer. 11568916
  • 622.00 CHF / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Geliefert zu 0,35 bis 0,6 μg/μl in 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA.
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für die Verwendung als Substrat für die Erzeugung molekularer Größenstandards und für die Prüfung der Restriktionsendonuklease-Aktivität. Restriktionsendonukleasen, die empfindlich auf dam - oder dcm -Methylierung reagieren, spalten diese DNA nicht.
Leistungs- und Qualitätstests: Reinheit, DNA-Struktur und ausgewählte Fragmentierungsmuster der Restriktionsendonuklease werden durch Agarose-Gel-Analyse verifiziert.
Agarose-Gelelektrophorese, Klonierung, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Klonieren mit Restriktionsenzymen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
λ-DNA
Geliefert zu 0,25 bis 0,6 µg/µl in 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCl, 0,1 mM EDTA. Bei +4 °C lagern.
Nasseis
500μ g
Kontroll-Template(s)
Unkonjugiert
Rörchen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2560226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number25250010
Chargennummer2457113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25250010
Chargennummer2491605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25250010
Chargennummer2508083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25250010
Name des Produkts
Invitrogen™ λ DNA (cIind 1 ts857 Sam 7) > 500 μg