Learn More
Invitrogen™ dGTP (100 mM)
Gebrauchsfertige Lösung
Marke:  Invitrogen™ 10218014
174.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10154622
  • 291.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Lieferung mit einer Konzentration von 100 mM in hochgereinigtem Wasser (pH 7,5).
Beschreibung
Beschreibung
Diese 100 mM dGTP-Lösung (Desoxyguanosintriphosphat) eignet sich für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, Auffüllen, Nick Translation und cDNA-Synthesereaktionen. Lieferung mit einer Konzentration von 100 mM für Komfort und Flexibilität.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Nukleotid wird als praktische, gebrauchsfertige Lösung mit einer Konzentration von 100 mM in hochgereinigtem Wasser (pH 7,5) geliefert. Bei -20 °C lagern.
Unmarkiert
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
100 mmol
Flüssig
250 μl
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ dGTP (100 mM) > 250 μl