Learn More
Invitrogen™ LR Clonase™ II Plus-Enzym
Der Mix enthält eine firmeneigene Mischung aus Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) und Xis (Excisionase) Enzymen.
1260.00 CHF - 5350.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Einschließlich LR Clonase II Plus Enzym- und Proteinase K-Lösung (2 μg/μl). Lagerung bei -20 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
---|---|
Versandbedingung | Trockeneis |
Enzym | LR Clonase |
Kompatibler Puffer | Reaktionspuffer |
Produkttyp | LR Clonase Enzym |
Includes: Proteinase K-Lösung (2 μg/μl) und ein positiver Kontrollvektor
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10108672
|
Invitrogen™
12538120 |
20 Reaktionen |
1260.00 CHF
20 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12176590
|
Invitrogen™
12538200 |
100 Reaktionen |
5350.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gateway™ LR Clonase™ Enzymmix enthält eine proprietäre Mischung aus Int- (Integrase), IHF- (Integration Host Faktor) und Xis- (Excisionase) Enzymen, die die in-vitro-Rekombination zwischen einem Entry-Klon (mit einem Gen von Interesse flankiert von attL-Stellen) und einem Zielvektor (mit attR-Stellen) katalysieren, um Ihren Expressionsklon zu erzeugen. Wir bieten verschiedene Formate von LR Clonase-Enzymmischungen an, je nach Anwendung und gewünschtem Format.
- Gateway™ LR Clonase™ Enzymgemisch enthält eine firmeneigene Mischung aus Int (Integrase), IHF (Integration Host Factor) und Xis (Excionase) Enzymen.
- Sie katalysieren die In-vitro-Rekombination zwischen einem Entry-Klon (mit attL-Stellen um ein Gen von Interesse) und einem Zielvektor (mit attr-Stellen), für die Kreation eines Expressionsklons.
- Je nach Anwendung und gewünschtem Format werden unterschiedliche Formate von LR Clonase-Enzymgemischen angeboten.
- LR Clonase II Plus Enzymgemisch ist die neueste Version, die die höchste verfügbare Rekombinationseffizienz bietet.
- Speziell für die Klonierung sowohl einzelner als auch mehrerer Fragmente optimiert.
- LR Clonase II Plus Enzymgemisch wird in einem optimierten Einzelgemisch aus Enzym und Reaktionspuffer geliefert.
- Dies gewährleistet Enzymstabilität und Anwenderfreundlichkeit mit wenigen Pipettenschritten für das Klonen von einzelnen und mehreren Fragmenten.
- Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei -20°°C.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Einschließlich LR Clonase II Plus Enzym- und Proteinase K-Lösung (2 μg/μl). Lagerung bei -20 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
LR Clonase | |
LR Clonase Enzym |
Trockeneis | |
Reaktionspuffer | |
Clonase™, Gateway™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.