Learn More
Invitrogen™ CIAP (Calf Intestinal Alkaline Phosphatase), 20 U/μl
Phosphomonoesterase, die 3'- und 5'-Phosphate aus DNA und RNA entfernt
Marke: Invitrogen™ 18009019
182.49 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
164.00 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Ein Fläschchen mit 10x Dephosphorylierungspuffer [500 mM Tris-HCl (pH 8.5), 1 mM EDTA], Fläschchen mit Verdünnungspuffer [50 % Glycerin, 25 mM Tris-HCl (pH 7.6), 1 mM MgCl2 und0.1 mM ZnCl2 ]
Beschreibung
- Konzentration: 20 Units/μl
- Quelle: Gereinigt von Kalbsdarmschleimhaut
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Endodeoxyribonuklease-, 3' Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays; Effizienz der Dephosphorylierung, gemessen in einem Transformationsassay
- Einheiten-Definition: Eine Einheit hydrolysiert 1 μmol 4-Nitrophenylphosphat in 1 Minute bei 37°C
- Reaktionsbedingungen der Einheit: 1 M Diethanolaminpuffer, 10 mM 4-Nitrophenylphosphat, 0,25 mM MgCl2 (pH-Wert 9,8) in 900 μl 10 min lang bei 37°C
Dephosphorylierung von 5'-phosphorylierten Termini der Vektor-DNA zum Verhindern von Selbstligation; Dephosphorylierung von 5'-Termini von Nukleinsäuren vor der Vorwärtsreaktion mit Kinase; Klonierung; Klonierung von Restriktionsenzymen
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
20 U/μl | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
1000 E |
Calf-Intestinal-Akalinphosphatase (20 Einheiten/µl) wird mit einem Fläschchen mit 10x Dephosphorylierungspuffer [500 mM Tris-HCl (pH-Wert 8,5), 1 mM EDTA], Fläschchen mit Verdünnungspuffer [50 % Glycerin, 25 mM Tris-HCl (pH-Wert 7,6), 1 mM MgCl2 und 0,1 mM ZnCl2] geliefert. Calf-Intestinal-Alkalinphosphatase bei -20°C lagern. | |
CIP | |
Alkalische Phosphatase |