Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Wash Buffer W12
Zur Verwendung mit magnetischen Beads und Säulen-Kits
Marke: Invitrogen™ CS12102
151.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Waschpuffer, der in allen ChargeSwitch Kits verwendet wird, einschließlich der ChargeSwitch Magnetbeads und ChargeSwitch-Pro Säulen-Kits
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte PCR-Produktbereinigung, DNA- & RNA-Aufreinigung & Analyse, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, PCR-Produktbereinigung, gDNA aus tierischem Gewebe & Zellen, gDNA aus Bakterien, gDNA aus Mukkuszellen, gDNA aus forensischen Proben, gDNA aus Pflanzen & Pilzen, gDNA aus Virusproben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Waschpuffer | |
ChargeSwitch™ | |
1 l |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Waschpuffer W12 | |
Raumtemperatur |