Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit
Skalierbar für den Einsatz mit Liquid-Handling-Robotern
Marke: Invitrogen™ CS1200010
2636.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
- ChargeSwitch Magnet-Beads (25 mg/ml in 10 mm MES, pH 5.0, 10 mm NaCl, 0.1 % Tween 20)
- ChargeSwitch Aufreinigungspuffer (N5)
- ChargeSwitch Waschpuffer (W12)
- ChargeSwitch Elutionspuffer (E5; 10 mm Tris-HCl, pH 8.5)
Requires : Magnetisches Zubehör
Beschreibung
- Probengröße 25–50 μl
- Hohe Rückgewinnung von DNA-Fragmenten
- Schnelles 5-Minuten-Protokoll in einem Röhrchen
- Das ChargeSwitch PCR-Aufbereitungskit ist die schnellste und effektivste Methode zum Entfernen von Primern, nicht integrierten dNTPs, thermostabilen Polymerasen und Salzen
- Enthält alle erforderlichen Reagenzien für die aufgelisteten Proben
DNA-& RNA-Aufreinigung &-Analyse, DNA-Extraktion, PCR-Produktaufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Das ChargeSwitch™ PCR-Aufreinigungskit wird bei Raumtemperatur geliefert. Alle Komponenten sind nach Erhalt bei Raumtemperatur zu lagern. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar. Komponenten: ChargeSwitch™ magnetische Beads (25 mg/ml in 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20) ChargeSwitch™ Aufreinigungspuffer (N5) ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12) ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5) |
|
Geeignet für hohe Durchsätze | |
PCR-Reinigungskit | |
5 min | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) | |
ChargeSwitch™ Chemie | |
PCR-Produkt |
Kit | |
ChargeSwitch™ | |
960 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur | |
Next-Generation-Sequenzierung (NGS), Klonierung, Standard-PCR | |
960 Aufreinigungen |
Sicherheit und Handhabung
- ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen chloride