Learn More
Invitrogen™ Bovine Serum Albumin
Geeignet für die Verwendung als Enzym-Stabilisator
Marke:  Invitrogen™ 15561020
499.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
446.68 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11558896
  • 670.00 CHF / 150 Milligramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Rinderserumalbumin ist für die Verwendung als Enzym-Stabilisator während der Aufreinigung oder für die Verdünnung von Restriktionsendonukleasen und Nukleinsäure-modifizierende Enzymen geeignet. BSA wird auch häufig in DNA- und Protein-Markierungversuchen als Blocker zur Minimierung des Hintergrunds verwendet.
  • Acetyliert, um kontaminierende Nukleasen und Proteasen zu inaktivieren
  • Wird als wässrige Lösung mit einer Konzentration von 45 bis 55 mg/ml geliefert
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: Reinheit wird durch SDS-PAGE bestimmt
  • In 3‘- und 5‘-Exonuklease und bei DNA-Nicking- und Restriktionsendonuklease-Inhibitionsassays wurde keine nachweisbare Kontaminationsaktivität beobachtet.
ChiP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Klonierung, RNAi, Epigenetik &, nicht-kodierende RNA-Forschung, Klonierung von Restriktionsenzymen
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
45 bis 55 mg/ml
BSA
150 mg
Rinderserumalbumin wird als wässrige Lösung in 45 bis 55 mg/ml Konzentration geliefert. Bei -20°C lagern. Rinderserumalbumin ist für 6 Monate ab Kaufdatum garantiert, sofern in der Produktdokumentation nichts anderes angegeben ist.
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Rinderserumalbumin
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3003532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15561020
Chargennummer2528465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15561020
Chargennummer2618953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15561020
Chargennummer2723614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15561020
Chargennummer2794100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number15561020
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Bovine Serum Albumin > 150 mg