Learn More
Invitrogen™ Bluo-Gal
Alternatives histochemisches Substrat für β-Galactosidase mit einer dunkleren Blaufärbung als das am häufigsten verwendete Substrat X-Gal
Marke:  Invitrogen™ 15519028
481.84 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
453.35 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10133862
  • 680.00 CHF / 1 Gramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
  • β-Galactosidase hydrolysiert Bluo-Gal, um einen blauen Niederschlag zu erzeugen, der in Alkohol und Xylenen unlöslich und für Immunblotting und immunzytochemische Assays geeignet ist
  • Bakterien, die aktive β-Galactosidase enthalten, erzeugen blaue Kolonien, wenn sie auf Platten mit Bluo-Gal kultiviert werden
  • Bluo-Gal ist in Dimethylformamid löslich
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Kolorimetrisch
Immunblotting- oder immunzytochemische Assays, Immunozytochemische Assays, Immunocytochemical Assays
1 g
BlueO-gal, membrangängig
Flasche
Halogeniertes Indolyl-β-galactoside-Substrat
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer27790522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15519028
Chargennummer27791222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15519028
Chargennummer27790423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15519028
Chargennummer37330423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15519028
Chargennummer37420523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15519028
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Bluo-Gal > 1 g