Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Adenoviral RNAi Expression System
Wird für den effizienten Transfer und die transiente Expression einer Small Hairpin-RNA (shRNA) in vivo von einem Adenoviralvektor verwendet
Marke: Invitrogen™ K494100
Includes: Der pAd/BLOCK-iT™ RNAi Gateway™ Vektor wird superspiralisiert mit einer Konzentration von 150 ng/μl geliefert und umfasst 10 μg positiven Kontrollvektor. Das BLOCK-iT™ RNAi adenovirale Expressionssystem enthält das BLOCK-iT™ U6-Eingabevektorkit, den pAd/BLOCK-iT™-DEST Vektor und die Kontrolle, die 293A-Zelllinie und das LR Clonase™ Enzymgemisch.
Beschreibung
Ein neuartiges Klonierungsverfahren setzt ein ca.50 bp-DNA-Oligonukleotid unmittelbar nach einem U6 Pol III Promoter in den BLOCK-iT U6-Eingabevektor. Nach einer effizienten Rekombination des Eingabevektors in den pAd/BLOCK-iT-DEST Vektor, gefolgt von viraler Produktion und Transduktion, kann die vom U6-Promotor angetriebene shRNA in den meisten teilenden oder nicht teilenden Säugetierzelltypen transient exprimiert werden. Die erzeugte shRNA vermeidet den Wirt-Abwehrmechanismus und wird effektiv bei der Herstellung der RNAi-Gen-Knockdown-Antwort.
Der pAd/BLOCK-iT-DEST Vektor bietet:
- Eine Region ohne Promotor, umgeben von attR-Stellen für eine effiziente Rekombination mit dem attL-flankierten U6 Gateway Eingabevektor, der die RNAi-Kassette oder jede attL-flankierte Promotor- und Gensequenz enthält
- Alle erforderlichen Komponenten für eine effiziente adenovirale Verpackung und die Abgabe der shRNA von Interesse. Mit diesem Vektor können transiente Analysen von Gen-Knockdown sowohl in teilenden als auch nicht teilenden Säugetierzelltypen und Tiermodellen erzielt werden.
Adenovirale shRNA, RNAi, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, virusbasierte RNAi
Spezifikation
RNAi Expressions-Vektorkit | |
Gateway™ | |
Adenoviral | |
pAd | |
Block-iT™ |
Der pAd/BLOCK-iT™ RNAi Gateway™ Vektor wird superspiralisiert mit einer Konzentration von 150 ng/µl geliefert und umfasst 10 µg positiven Kontrollvektor. Das BLOCK-iT™ RNAi adenovirale Expressionssystem enthält das BLOCK-iT™ U6-Eingabevektorkit, den pAd/BLOCK-iT™-DEST Vektor und die Kontrolle, die 293A-Zelllinie und das LR Clonase™ Enzymgemisch. Lagern Sie die Vektoren bei -20 °C. Zelllinien in flüssigem Stickstoff lagern. Lagern Sie das LR Clonase™-Gemisch bei -80 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
Konstitutiv | |
shRNA | |
U6 | |
20 Reaktionen |