Learn More
Invitrogen™ One Shot™ BL21-AI™ Chemically Competent E. coli
Ideal für die Induktion der Expression toxischer Proteine
Marke:  Invitrogen™ C607003
271.92 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11540146
  • 412.00 CHF / 1000 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: BL21-AI chemisch kompetente E. coli werden in 50 μl-Einweg-Aliquoten mit S.O.C.-Medium und superhelikalem Kontroll-Plasmid geliefert. Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Beschreibung
Beschreibung
One Shot BL21-AI E. coli sind chemisch kompetente Zellen für Anwendungen, bei denen eine enge Kontrolle und starke Expression toxischer Proteine aus allen T7-Promotor-basierten Expressionssystemen erforderlich sind. One Shot BL21-AI chemisch kompetente Zellen haben eine Transformationseffizienz von > 1 x 108 KbE/μg Plasmid-DNA.
  • Genexpression wird durch den Zusatz von L-Arabinose zur Kultur reguliert
  • Geeignet für die Verwendung mit allen T7-Promotor-basierten Plasmiden
  • Lieferung im praktischen One Shot Format
Wählen Sie für Expressionen nicht-toxischer, rekombinanter Proteine One Shot BL21 Star (DE3) chemisch kompetente Zellen oder One Shot BL21 Star (DE3) pLysS chemisch kompetente Zellen.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kompetente Zelle
Nein
Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Yes (Tetracycline)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Nein
Nein
T7.
One Shot™
Yes (araB)
Yes (lon, ompT)
F'-Episom fehlt
Nein
BL21-AI™ chemisch kompetente E. coli werden in 50 µl-Einweg-Aliquoten mit S.O.C.-Medium und superhelikalem Kontroll-Plasmid geliefert. Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Nein
Yes (dcm)
Trockeneis
E. coli
Rörchen
21 x 50 μl
No