Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 2100 Plasmid Purification Card and Reagent Tray Kit
Wird zusammen mit der BenchPro™ 2100 Plasmid-Verarbeitungsstation für die Aufreinigung von Plasmid-DNA aus Bakterienzellen in großem Maßstab verwendet
Marke:  Invitrogen™ MC2001
Artikelnummer. 10398429
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: BenchPro™ 2100 Plasmid-Aufreinigungskarte 1 Packung mit 4 Stck., Zelleinlagen 1 Packung mit 4 Stck., Zelleinlagendeckel 1 Packung mit 4 Stck., Elutionsröhrchen (2 ml), 1 Packung mit 4 Reagenztabletts (vorgefüllt, folienversiegelt, mit Reagenzien), 4 Tabletts
Beschreibung
Beschreibung
Die Karte ist für den Einmalgebrauch mit einer Reihe von Capture- und Aufreinigungsmembranen konzipiert; erleichtert die Aufreinigung von Anionenaustausch–Plasmid-DNA direkt aus der Kultur. Das Reagenzientablett ist vorverpackt, enthält alle erforderliche Puffer und ist foliendicht verschlossen. Einweg-Zelleinlagen und -deckel werden ebenfalls für die Zugabe von Bakterienkulturen in das Gerät mitgeliefert. Für die Plasmidaufreinigung werden keine zusätzlichen Reagenzien oder Kunststoffartikel benötigt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bakterienkultur
1 Vorbereitungs-/Karten-/Reagenztablett
BenchPro™ 2100 Plasmidaufreinigungssystem
BenchPro™
90 min
Raumtemperatur
Geschützte Karte
BenchPro™ 2100 Plasmid-Aufreinigungskarten 1 Packung mit 4 Stck.
Zelleinlagen 1 Packung mit 4 Stck.
Zelleinlagendeckel 1 Packung mit 4 Stck.
Elutionsröhrchen (2 ml), 1 Packung mit 4
Reagenztabletts (vorgefüllt, folienversiegelt, mit Reagenzien) 4 Tabletts
BenchPro™ 2100 Plasmid-Aufreinigungskarten 1 Packung mit 4 Stck., Zelleinlagen 1 Packung mit 4 Stck., Zelleinlagendeckel 1 Packung mit 4 Stck., Elutionsröhrchen (2 ml), 1 Packung mit 4 Reagenztabletts (vorgefüllt, folienversiegelt, mit Reagenzien), 4 Tabletts
4 Sets/Karton
100 bis 125 ml Bakterienkultur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2423030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMC2001
Chargennummer2423031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMC2001
Chargennummer2385507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMC2001
Chargennummer2399314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMC2001
Chargennummer2399315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberMC2001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ BenchPro™ 2100 Plasmid Purification Card and Reagent Tray Kit > 1 Kit, 4 Sets/Karton