Learn More
Invitrogen™ BaculoDirect™ C-Term Transfection Kit
Leistungsstarkes und vielseitiges eukaryotisches System für die starke Proteinexpression in Insektenzellen
Marke: Invitrogen™ 12562039
Includes: Fünf 0,3 μg-Fläschchen BaculoDirect lineare DNA, 125 μl Cellfectin Transfektionsreagenz und Ganciclovir.
Beschreibung
- Entwickelt für attR-Stellen für eine schnelle und effiziente Rekombination mit Gateway Entry-Klon
- Das Gen von Interesse wird mit einer einfachen einstündigen LR-Reaktion vom Entry-Klon in BaculoDirect Linear DNA rekombiniert.
- Der resultierende Reaktionsmix enthält rekombinantes Baculovirus, das das Gen von Interesse trägt, und wird direkt zur Transfektion von Insektenzellen verwendet
- Eliminiert die Notwendigkeit, Bakterien zu transformieren und große Bacmid- oder Co-Transfektion von Transfervektor und linearer Baculovirus-DNA in Insektenzellen zu isolieren, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen
- Gereinigtes Baculovirus kann in weniger als einer Woche isoliert werden
- Gateway lineare DNA: Entwickelt für schnelles Klonen mit Gateway-Entry-Klon und anschließender Expression in Sf9- oder Sf21-Insektenzellen
- Starker Polyhedrin-Promoter für High-Level-Expression
- R-Standorte für eine effiziente Rekombination mit attL-flankierten Gateway Entry-Vektor
- TK-Gen für Negativselektion mit Ganciclovir
- N-terminal-V-H5is-Tag für den Nachweis mit Anti-V-Antikörper von Invitrogen und Aufreinigung mit Nickel-Chelator-Harz (BaculoDirect N-Term Linear DNA)
- TEV-Protease-Spaltstelle zur Entfernung des V5-His-Tag nach der Aufreinigung (BaculoDirect N-Term Linear DNA)
- C-terminal-V-His-Tag für den Nachweis mit Anti-V5-Antikörper von Invitrogen und Aufreinigung mit Nickel-Chelator-Harz (BaculoDirect C-Term Linear DNA)
Baculovirus-Produktion und -Titration, Klonierung, Gateway Klonierung, Insektenexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Polyhedrin | |
BaculoDirect™ Transfektionskits enthalten fünf 0,3 µg-Röhrchen mit BaculoDirect Linear DNA, 125 µl Cellfectin Transfektionsreagenz und Ganciclovir. BaculoDirect Linear DNA und Cellfectin bei 4 °C lagern. Alle Komponenten bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar. |
|
Gateway™ | |
BaculoDirect-Vektoren |
Transfektionskit | |
His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag | |
5 transfections | |
BaculoDirect™, Gateway™ |