Learn More
Invitrogen™ Bacterial Alkaline Phosphatase
Entfernt 3'- und 5'-Phosphate aus DNA und RNA
Marke: Invitrogen™ 18011015
308.89 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
350.24 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Ein Fläschchen mit 10x Dephosphorylierungspuffer [100 mM Tris-HCl (pH-Wert 8,0)].
Beschreibung
BAP ist bei 65°C mindestens 1 Std. lang aktiv und wird durch Phenolextraktion inaktiviert.
- Quelle: Aufgereinigt aus E. coli C90.
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Endodeoxyribonuklease-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays; Dephosphorylierungseffizienz bestimmt
- Einheiten-Definition: Eine Einheit hydrolysiert 1 nmol ATP in 30 min bei 37°C
- Reaktionsbedingungen der Einheit: 10 mM Tris-HCl (pH-Wert 8,0), 1,5 mM [γ-32P]ATP und Enzym in 50 μl 30 min lang bei 37°C
Dephosphorylierung von 5'-phosphorylierten Termini der Vektor-DNA zum Verhindern von Selbstligation; Dephosphorylierung von 5'-Termini von Nukleinsäuren vor der Vorwärtsreaktion mit Kinase; Klonierung; Klonierung von Restriktionsenzymen
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasseis

Spezifikation
Bakterienalkalinphosphatase wird mit einem Fläschchen mit 10x Dephosphorylierungspuffer [100 mM Tris-HCl (pH-Wert 8,0)] geliefert. Bei -20°C lagern. | |
BAP | |
Alkalische Phosphatase |
Nasseis | |
2500 E |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.