Learn More
Invitrogen™ Anchored Oligo(dT)20 Primer
Primer-Gemisch bestehend aus einer Folge von Desoxythymidylsäureresten, gefolgt von dV (entweder dG, dA oder dC) und dann von dN (dA, dT, dG oder dC)
Marke: Invitrogen™ 12577011
Beschreibung
Aufgrund der variablen Endensequenz ist der Primer am 5'-Ende des Poly(A)-Schwanzes der mRNA verankert und verhindert ein Priming innerhalb des Poly(A)-Schwanzes. Der verankerte Oligo(dT)20 Primer wird für die Verwendung in cDNA-Kennzeichnungsprotokollen und in RT-PCR empfohlen.
- Qualitätskontrolle: Die Prüfung dieses Produkts erfolgt anhand einer Erststrang-cDNA-Synthesereaktion.
- Geliefert mit 2,5 μg/μl in DEPC-behandeltem Wasser
PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Primer | |
Phosphat | |
5'd PO4 [(T)20VN]3' | |
Trockeneis | |
Verankerter Oligo dT-Primer | |
Erststrang-cDNA-Synthese |
Der Anchorer Oligo(dT)20 Primer wird mit 2,5 µg/µl in DEPC-behandeltem Wasser geliefert. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
22-mer | |
Gel-gereinigt, entsalzen | |
2.5 μg/μL | |
20 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.