Learn More
Invitrogen™ Random Decamers (50 μM)
Wird mit einer Stammkonzentration von 50 μM geliefert und ist mit dem RETROscript™ Kit auf Funktionalität getestet
Marke: Invitrogen™ AM5722G
230.01 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Zufallsdekamere sind die gleichen Primer, die derzeit im RETROscript™ Kit (Kat. Nr. AM1710). Sie werden mit einer Lagerkonzentration von 50 µM geliefert und mit dem RETROscript™ Kit funktional getestet.Mit Zufallsprimern
Im Allgemeinen werden die Reaktionen mit reverse Transkription mit einem der folgenden Primertypen grundiert: Oligonukleotide mit zufälliger Sequenz, Oligo(dT) oder ein Oligonukleotid, das mit der untersuchten spezifischen RNA hybridisieren kann. Der Primertyp des ersten Strangs, der für die reverse Transkription verwendet wird, basiert hauptsächlich auf der Präferenz des Anwenders. Für den Aufbau von cDNA-Bibliotheken oder für die cDNA-Markierung wird Oligo(dT) fast immer zum Priming der cDNA-Synthese verwendet, so dass die cDNA am Poly(A)-Schwanz beginnt. Die größte Ausbeute des RT-Produkts wird in der Regel durch die Verwendung von kurzen zufälligen Oligonukleotiden zum Priming der reverse Transkription erzielt, dieser Ausbeutevorteil ist jedoch nach dem PCR-Schritt möglicherweise nicht zu erkennen. Wenn das Template einschränkend ist, kann die endgültige RT-PCR-Ausbeute etwas höher sein, wenn die reverse Transkription mit zufälligen Primern im Gegensatz zu Oligo(dT) oder Gen-spezifischen Primern primiert wird.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Primer | |
Trockeneis | |
Zufallssequenzen | |
Ambion™ |
Bei –20 °C lagern. | |
50 μM | |
80 μl | |
Flüssig |