Learn More
Invitrogen™ pUC19 DNA (Sau3A I digested)
Ambion pUC 19 DNA wird vollständig mit Sau3A I verarbeitet
Marke:  Invitrogen™ AM7760
Artikelnummer. 10107054
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Liefert Fragmente mit 955, 585, 341, 258, 141, 105, 78, 75, 46, 36, 18, 17, 12, 11 und 8 bp. Marker werden durch Färbung mit Ethidiumbromid dargestellt. Alternativ können sie radioaktiv mit Exo-Klenow- oder T4 Polynukleotid-Kinase endmarkiert werden. Ein Röhrchen mit 50 μg ist im Lieferumfang enthalten.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingungen: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DNA-Marker
Denaturierende Polyacrylamid-Gele, Agarose-Gele
8 bis 955 bp
50 μg
Bei –20 °C lagern.
Raumtemperatur
0,5 mg/ml
Ambion™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer01304287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2022 Catalog NumberAM7760
Chargennummer01176315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2021 Catalog NumberAM7760
Chargennummer1211010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberAM7760
Chargennummer260824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2017 Catalog NumberAM7760
Chargennummer260853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberAM7760
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ pUC19 DNA (Sau3A I digested) > 50 ug