Learn More
Invitrogen™ 5-(3-Aminoallyl)-UTP (50 mM)
Ambion modifizierte Nukleotide verleihen den RNA-Molekülen, in die sie integriert werden, einzigartige Eigenschaften
Marke:  Invitrogen™ AM8437
320.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10733447
  • 534.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Die Einbindung eines Aminoallyl-modifizierten NTP ermöglicht beispielsweise die anschließende Kopplung der reaktiven Aminogruppe an ein anderes Molekül wie Biotin oder einen Cy™ Farbstoff. Im Gegensatz zu NTPs, die direkt an einen Farbstoff gekoppelt sind, werden Aminoallyl-modifizierte NTPs fast genauso effizient wie unmodifizierte NTPs integriert und sind wesentlich kostengünstiger als die farbstoffgekoppelten NTPs. Ein Röhrchen enthält 50 mM (50 μl).
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nukleotide
Trockeneis
Aminoallyl
Ambion™
Flüssig
Unter –70 °C lagern.
50 mmol
50 μl
Nucleic Acid Labeling
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ 5-(3-Aminoallyl)-UTP (50 mM) > 50 μl