Learn More
Invitrogen™ 5-(3-Aminoallyl)-dUTP (50 mM)
Bei der Integration in die DNA stellt 5-(3-Aminoallyl)-dUTP eine reaktive Gruppe für die Hinzufügung anderer chemischer Gruppen bereit
Marke: Invitrogen™ AM8439
326.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das modifizierte dUTP wird leicht durch reverse Transkriptase integriert. Die Aminoallyl-Modifikation ermöglicht eine Downstream-Reaktion mit aminreaktiven Verbindungen wie N-Hydroxysuccinimid-Estern (NHS); daher kann aminoallyl-modifizierte cDNA mit jedem aminreaktiven Gruppenteil markiert werden.
- Verwendung dieser modifizierten Nukleotide: Verwenden Sie 5-(3-Aminoallyl)-dUTP, wie in Ihrem Protokoll für die reverse Transkription empfohlen
- Die Substitution von 30 bis 80 % des dTTP durch 5-(3-Aminoallyl)-dUTP kann nützlich sein, aber der genaue Anteil hängt von den experimentellen Targets ab
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Bei mindestens -70 °C lagern Mehrere Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Aliquoten des Produkts können kurzfristig bei -20 °C gelagert werden Nicht in frostfreien Gefriergeräten lagern. | |
Aminoallyl | |
Nukleotide | |
50 μl | |
Markierung von Nukleinsäuren |
Flüssig | |
Ambion™ | |
HPLC | |
Trockeneis | |
50 mmol |