Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Taq DNA Polymerase System
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, wie Multiplex-PCR, TOPO TA-Klonierung™ und allelspezifische Amplifikationen
796.00 CHF - 3445.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Niedrig
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR, Multiplex qPCR
Polymerase AccuPrime Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase wird in einem Kit mit 200 Reaktionen geliefert. Jedes Kit enthält: AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase (100 μl, bei 2U /μl); 10x AccuPrime™ PCR-Puffer I (500 μl); 10x AccuPrime™ PCR-Puffer II (500 μl); 50 mM Magnesiumchlorid (500 μl); 10x AccuPrime™ PCR-Puffer I ist für kleine genomische DNA-Amplikonen (≤200 bp), cDNA oder Plasmide ausgelegt. 10x AccuPrime™ PCR-Puffer II ist für genomische DNA (200 bp bis 4 kb) gedacht. 10x AccuPrime™ PCR-Puffer enthält 200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 500 mM KCl, 15 mM MgCl2, 2 mM dGTP, 2 mM dATP, 2 mM dTTP, 2 mM dCTP, thermostabiles AccuPrime™ Protein, 10  % Glycerin.
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10257142
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
12339016
200 Reaktionen
796.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10083062
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
12339024
1000 Reaktionen
3445.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The AccuPrime Taq DNA Polymerase System provides reagents for amplification of nucleic acid templates with an antibody-mediated, hot-start protocol for improved PCR specificity over other hot-start DNA polymerases.
Das AccuPrime Taq DNA-Polymerase-System bietet Reagenzien für die Amplifikation von Nukleinsäure-Templates mit einem antikörpervermittelten Hot-Start-Protokoll, das die PCR-Spezifität im Vergleich zu anderen Hot-Start-DNA-Polymerasen verbessert. Platinum Anti-Taq-DNA-Polymerase-Antikörper hemmen die Polymerase-Aktivität und ermöglichen so einen automatischen Hot-Start, während ein thermostabiles akzessorisches Protein während jedes PCR-Zyklus die spezifische Primer-Template-Hybridisierung erhöht. Diese Kombination verringert die Fehlerrate der Taq DNA-Polymerase um das Zweifache und eignet sich ideal für das Screening mit hohem Durchsatz und die Multiplex-PCR. Die AccuPrime Taq DNA-Polymerase erweitert den Temperaturbereich für die Primerhybridisierung, sodass zwischen 55 °C und 65 °C optimale Ergebnisse erreicht werden.
  • Spezifität: Überwachung des Mispriming in jedem Zyklus, um PCR-Produkte in Einzelbanden zu erhalten
  • Anwenderfreundlichkeit: Minimierung von Reaktionsoptimierungen und Neuentwicklung des Primersets
  • Praktisch: Reaktionen lassen sich bei Raumtemperatur zusammenstellen
  • AccuPrime Puffer: 10X AccuPrime Puffer enthalten thermostabiles AccuPrime Protein, Mg++ und Desoxyribonukleotidtriphosphate in Konzentrationen
  • Für die Amplifikation bestimmter Template-Arten gibt es zwei Einzelpuffersysteme (10X AccuPrime PCR-Puffer I und II)
  • Für kleine genomische DNA-Amplikons (≤ 200 bp), cDNA oder Plasmide
Amplifikation von bisulfitbehandelter DNA, Hot-Start-PCR, Methylierungsanalyse, Multiplex-PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
1-Schritt-RT-qPCR, Multiplex qPCR
Standard
Nass- oder Trockeneis
10X
Integrierter Heißstart
Separate Komponenten
Niedrig
AccuPrime Taq DNA-Polymerase
DNA Polymerase-System
Heißstart-PCR
2X
3'-A
5 kb oder weniger
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.