Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Taq DNA Polymerase System
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, wie Multiplex-PCR, TOPO TA-Klonierung™ und allelspezifische Amplifikationen
Marke: Invitrogen™ 12339016
597.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase wird in einem Kit mit 200 Reaktionen geliefert. Jedes Kit enthält: AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase (100 μl, bei 2U /μl); 10x AccuPrime™ PCR-Puffer I (500 μl); 10x AccuPrime™ PCR-Puffer II (500 μl); 50 mM Magnesiumchlorid (500 μl); 10x AccuPrime™ PCR-Puffer I ist für kleine genomische DNA-Amplikonen (≤200 bp), cDNA oder Plasmide ausgelegt. 10x AccuPrime™ PCR-Puffer II ist für genomische DNA (200 bp bis 4 kb) gedacht. 10x AccuPrime™ PCR-Puffer enthält 200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 500 mM KCl, 15 mM MgCl2, 2 mM dGTP, 2 mM dATP, 2 mM dTTP, 2 mM dCTP, thermostabiles AccuPrime™ Protein, 10 % Glycerin.
Beschreibung
The AccuPrime Taq DNA Polymerase System provides reagents for amplification of nucleic acid templates with an antibody-mediated, hot-start protocol for improved PCR specificity over other hot-start DNA polymerases.
Das AccuPrime Taq DNA-Polymerase-System bietet Reagenzien für die Amplifikation von Nukleinsäure-Templates mit einem antikörpervermittelten Hot-Start-Protokoll, das die PCR-Spezifität im Vergleich zu anderen Hot-Start-DNA-Polymerasen verbessert. Platinum anti-Taq-DNA-Polymerase-Antikörper hemmen die Polymerase-Aktivität und bieten so einen automatischen Heißstart, während ein thermostabiles akzessorisches Protein während jedes PCR-Zyklus die spezifische Primer-Template-Hybridisierung erhöht. Diese Kombination verringert die Fehlerrate der Taq-DNA-Polymerase um das Zweifache und eignet sich ideal für das Screening mit hohem Durchsatz und die Multiplex-PCR. Die AccuPrime Taq-DNA-Polymerase erweitert den Temperaturbereich für die Primerhybridisierung, sodass zwischen 55 °C und 65 °C optimale Ergebnisse erreicht werden.
- Spezifität: Überwachung des Mispriming in jedem Zyklus, um PCR-Produkte in Einzelbanden zu erhalten
- Anwenderfreundlichkeit: Minimierung von Reaktionsoptimierungen und Neuentwicklung des Primersets
- Praktisch: Reaktionen lassen sich bei Raumtemperatur zusammenstellen
- AccuPrime Puffer: 10x AccuPrime Puffer enthalten thermostabiles AccuPrime Protein, Mg++ und Desoxyribonukleotidtriphosphate in Konzentrationen
- Für die Amplifikation bestimmter Template-Arten gibt es zwei Einzelpuffersysteme (10x AccuPrime PCR-Puffer I und II)
- Für kleine genomische DNA-Amplikone (≤ 200 bp), cDNA oder Plasmide
Amplifikation von bisulfitbehandelter DNA, Hot-Start-PCR, Methylierungsanalyse, Multiplex-PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase wird in einem Kit mit 200 Reaktionen geliefert. Jedes Kit enthält: • AccuPrime™ Taq DNA-Polymerase (100 µl, bei 2 E/µl) • 10X AccuPrime™ PCR-Puffer I* (500 µl) • 10X AccuPrime™ PCR-Puffer II* (500 µl) • 50 mM Magnesiumchlorid (500 µl) * 10X AccuPrime™ PCR-Puffer I wurde speziell für kleine genomische DNA-Amplikons (≤ 200 bp), cDNA bzw. Plasmide entwickelt. 10X AccuPrime™ PCR-Puffer II ist für genomische DNA (200 bp – 4 kb) bestimmt. Der 10X AccuPrime™ PCR-Puffer enthält 200 mM Tris-HCl (pH 8,4), 500 mM KCl, 15 mM MgCl2, 2 mM dGTP, 2 mM dATP, 2 mM dTTP, 2 mM dCTP, thermostabiles AccuPrime™ Protein und 10 % Glycerin. Bei -20 °C lagern. |
|
Niedrig | |
AccuPrime Taq DNA-Polymerase | |
DNA Polymerase-System | |
Heißstart-PCR | |
2X | |
200 Reaktionen | |
Separate Komponenten |
Primer-Sonde | |
1-Schritt-RT-qPCR, Multiplex qPCR | |
Standard | |
Nass- oder Trockeneis | |
10X | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.