Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Pfx DNA-Polymerase
Genauer (höhere Fidelity) als Pfu-DNA-Polymerase
Marke:  Invitrogen™ 12344032
3940.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10227242
  • 4970.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: AccuPrime Pfx DNA-Polymerase (100 μl, bei 2.5 E/μl) wird mit dem 10X AccuPrime Reaktionsgemisch (1 ml) geliefert, der dNTPs und ein separates 50 mm-Fläschchen (1 ml) MgSO enthält4. Es sind ausreichend Reagenzien für 200 Amplifikationsreaktionen zu je 50 μl vorhanden.
Beschreibung
Beschreibung
AccuPrime Pfx DNA Polymerase is ideal for high-fidelity amplification of DNA fragments for downstream applications such as cloning and mutagenesis. High fidelity is provided by a proprietary enzyme preparation containing recombinant DNA polymerase from Thermococcus species KOD with proofreading (3'→5' exonuclease) activity. Platinum anti-Pfx DNA polymerase antibodies inhibit polymerase activity, providing hot-start capabilities for improved PCR specificity (see figure). Thermostable AccuPrime accessory proteins enhance specific primer-template hybridization during every cycle of PCR, increasing specificity, yield, and robustness over Platinum Pfx alone.
AccuPrime Pfx DNA-Polymerase eignet sich ideal für High-Fidelity-Amplifikationen von DNA-Fragmenten für nachfolgende Anwendungen wie z. B. Klonieren und Mutagenese. Hohe Wiedergabegenauigkeit wird durch ein firmeneigenes Enzympräparat gewährleistet, das rekombinante DNA-Polymerase der Bakterienart Thermococcus KOD mit Proofreading-Aktivität (3'-5'-Exonuklease) enthält. Platinum Anti-Pfx-DNA-Polymerase-Antikörper hemmen die Polymerase-Aktivität und ermöglichen Heißstarts für mehr PCR-Spezifität. Thermostabile AccuPrime akzessorische Proteine verbessern die spezifische Hybridisierung des Primer-Templates in jedem PCR-Zyklus und erhöhen so Spezifität, Ausbeute und Robustheit im Vergleich zu Platinum Pfx alleine.
  • Über 26 Mal größere Genauigkeit als mit Taq-DNA-Polymerase
  • Amplifikation von Fragmenten bis zu 12 kb
  • Minimierte PCR-Optimierung
  • Integrierter Heißstart
Anwendungen
Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen und Plasmid-Templates sowie RT-PCR. AccuPrime Pfx-DNA-Polymerase ist besonders wirksam, wenn eine sehr hohe Genauigkeit gefragt ist.
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, High-Fidelity-PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 1x 500 μl AccuPrime Pfx DNA-Polymerase (2,5 E/μl)
• 5x 1 ml 10X AccuPrime Pfx Reaktionsgemisch
• 2x 1 ml 50 mM MgSO4
Lagerung bei -20 °C.
Niedrig
Standard
Nass- oder Trockeneis
26X
1000 Reaktionen
Separate Komponenten
500 μl
Primer-Sonde
AccuPrime Pfx DNA-Polymerase
1000 Reaktionen
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Integrierter Heißstart
Stumpf
12 kb oder weniger
Name des Produkts
Invitrogen™ AccuPrime™ Pfx DNA-Polymerase > 1000 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.