Learn More
Invitrogen™ 95401.H4POOL (Pools für die Hefedeletion)
Ermöglicht die gleichzeitige Analyse einer großen Anzahl von Deletionsstämmen durch selektive Wachstumsbedingungen
Marke: Invitrogen™ 95401.H4POOL
Includes: Wird in fünf Röhrchen mit jeweils 200 μl der gepoolten Deletionen geliefert.
Beschreibung
- Die Identifizierung und Quantifizierung von Deletionen, die die Auswahl überleben, kann durch die Hybridisierung von Deletionen mit einem Microarray, das alle Barcode-Oligos enthält, bestimmt werden
- Barcode-Oligos sind für jede Deletion eindeutig und ermöglichen eine schnelle Identifizierung von Deletionen mit hohem Durchsatz
- Jeder Hefe-Deletion-Pool enthält alle Deletionen innerhalb des Stamms, die gleichmäßig innerhalb des Pools dargestellt werden
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Kartierung von Hefe-Deletionen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lieferung in fünf Röhrchen mit jeweils 200 μl der gepoolten Deletionen | |
-68°bis -85 °C |