Learn More
Invitrogen™ 95401.H1POOL (Pools für die Hefedeletion)
Ermöglicht die gleichzeitige Analyse einer großen Anzahl von Deletionsstämmen durch selektive Wachstumsbedingungen
Marke:  Invitrogen™ 95401.H1POOL
Artikelnummer. 10027332
  • 10590.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Lieferung in fünf Röhrchen mit jeweils 200 μl gepoolten Deletionen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Identifizierung und Quantifizierung von Deletionen, die die Auswahl überleben, kann durch die Hybridisierung von Deletionen mit einem Mikro-Array, das alle Barcode-Oligos enthält, bestimmt werden
  • Barcode-Oligos sind für jede Deletion eindeutig und ermöglichen eine schnelle Identifizierung von Deletionen mit hohem Durchsatz
  • Jeder Hefe-Deletion-Pool enthält alle Deletionen innerhalb des Stamms, die gleichmäßig innerhalb des Pools dargestellt werden
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Hefedeletionskartierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
5 × 200 μl-Röhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ 95401.H1POOL (Pools für die Hefedeletion) > 5 x 200 μl-Röhrchen