Learn More
Invitrogen™ 3' RACE System for Rapid Amplification of cDNA Ends
Wandelt in einer Reaktion bis zu 1 μg Gesamt-RNA-Präparation oder 100 ng Kontroll-RNA in cDNA um
Marke:  Invitrogen™ 18373019
1068.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10277632
  • 1474.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 3'-Komponenten des RACE-Systems sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Beschreibung
Beschreibung
Das 3'-RACE-System eignet sich für die schnelle Amplifikation von cDNA-Enden (RACE) (1-3) und verankerter PCR zwischen einem definierten Punkt innerhalb der mRNA und dem 3'-poly(A)-Ende. Das System dient der Amplifikation seltener Botschaften, für die nur wenig Sequenzinformationen verfügbar sind, und der Erfassung der Informationen am 3'-Ende der mRNA.
  • Verwendbar mit dem 5'-RACE-System zum Klonen von Volllängen-Sequenzen
  • Verwendet die erweiterten Funktionen von SuperScriptII RT für höhere cDNA-Erststrang-Erträge
  • Enthält Kontroll-RNA und Primer zur Überwachung der Systemleistung
  • Bietet detaillierte Protokolle im Handbuch
Klonierung, PCR und Echtzeit-PCR, Reverse Transkription, cDNA-Bibliotheken und Bibliotheksaufbau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cDNA-Bibliothek
3´-Komponenten des RACE-Systems sind in Tabelle 1 aufgeführt. Das System bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
cDNA-Bibliotheken und Bibliotheksaufbau
20 Reaktionen
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ 3' RACE System for Rapid Amplification of cDNA Ends > 20 Reaktionen