Learn More
Invitrogen™ 100 bp DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Geeignet für die Größenbestimmung doppelsträngiger DNA von 100 bis 1.500 bp
236.00 CHF - 916.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 0,5 μg/μl
Geltyp Agarose
Produkttyp DNA-Leiter
Sofort einsatzbereit Nein
Probenladevolumen 1 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11538766
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
15628019
100 μl DNA-Leiter, 1 ml 10X Probenladepuffer, 100 Anwendungen
236.00 CHF
50 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11580916
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
15628050
500 μl DNA-Leiter, 1 ml 10x Ladepuffer
916.00 CHF
250 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorbereitet aus einem Plasmid, das Wiederholungen eines 100 bp-DNA-Fragments enthält
  • Die Leiter besteht aus 15 stumpfendigen Fragmenten mit einer Länge von 100 bis 1.500 bp in Erhöhungsschritten von 100 bp sowie einem zusätzlichen Fragment bei 2.072 bp.
  • Kann nach Ethidiumbromid-Färbung auf 1 %- bis 2 %-Agarose-Gelen visualisiert werden
  • Bande 600 bp zwei- bis dreimal heller als andere Banden in der Leiter
  • Kann mit Ethidiumbromid gefärbt oder mit einer T4-Polynukleotid-Kinase oder T4-DNA-Polymerase radiomarkiert werden
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
0,5 μg/μl
DNA-Leiter
1 ml
Agarose-Gel
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
Agarose
Nein
100 bp bis 2.000 bp
Nachhaltige Verpackung
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ 100 bp DNA-Leiter