Learn More
Invitrogen™ 1 kb Plus DNA-Leiter
Ein leistungsstarkes Hilfsmittel für die Abschätzung des Molekulargewichts linearer, doppelsträngiger DNA-Fragmente
Marke: Invitrogen™ 10787026
1349.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Gel-Auftragspuffer (Invitrogen Teilenr. 10816015)
Beschreibung
Die 1 kb Plus DNA-Leiter besteht aus 20 hochaufgereinigten doppelsträngigen DNA-Banden im Größenbereich von 100 bp bis 12.000 bp. Diese Leiter hat 12 Banden mit regelmäßigen Abständen in einem Bereich von 1 kb bis 12 kb, eine schnelle Orientierungsbande bei 1.650 bp, die mit der 2 kb-Bande eine eindeutige Doppelbande bildet, sowie sieben Banden mit runden Größen unter 1 kb. Die ein kb Plus DNA-Leiter ist mit im Labor gegossenen Agarosegelen und mit E-Gel™ Agarose-Fertiggelen kompatibel. Die ein kb Plus DNA-Leiter ist die beliebteste DNA-Leiter zur Größenbestimmung von doppelsträngiger DNA aus der PCR, Restriktionsaufspaltung oder anderen molekularbiologischen Protokollen. Im Gegensatz zu anderen DNA-Leitern wurde die 1 kb Plus DNA-Leiter speziell mit runden, leicht zu merkenden Bandengrößen entwickelt. Das logische Bandlayout und das schnelle Identifikationsdoppel ermöglichen die Schätzung der Bandgröße auf einen Blick.
- Runde, leicht zu merkende Bandengrößen
- Weiter Größenbereich (100 bp – 12 kb)
- Kompatibel mit allen Agarosegelen
- Weniger Abfall, nachhaltige Verpackung
- Beliebte und am einfachsten zu bedienende Leiter
- Eine einzige Leiter, die alle Anforderungen abdeckt
- Vereinfachtes Format zur Verwendung mit allen DNA-Agarosegelen
- Mit DNA-Färbung und Isotopenmarkierung kompatibel
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• 4 x 500 µl 1 Kb Plus-DNA-Leiter • 4 x 1 ml 10X BlueJuice Gel-Ladepuffer Bei –20 °C lagern. |
|
Agarose | |
Nein | |
100 bp bis 15.000 bp | |
Agarose-Gel | |
4 x 500 μL DNA Ladder, 4 x 1 mL Sample Loading Buffer, 2000 Applications | |
4 x 500 μl DNA-Leiter, 4 x 1 ml Probenladepuffer, 2.000 Anwendungen | |
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente |
0,5 μg/μl | |
DNA-Leiter | |
1 ml | |
500 μl | |
Nachhaltige Verpackung | |
2000 Anwendungen | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.