Learn More
Zeiss™ Invertoskop™ Mikroskophalterahmen für Proben
Für viele verschiedene Anwendungen geeignet
401.00 CHF - 938.00 CHF
Spezifikation
Typ | Montagerahmen M |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Invertoskop-Mikroskop |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10494232
|
Zeiss™
471718-0000-000 |
Invertoskop-Mikroskop | Montagerahmen M |
938.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10544843
|
Zeiss™
471746-0000-000 |
Invertoskop-Mikroskop | Montagerahmen M, selbstklebende Skala |
401.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Montagerahmen M471746
- Für Microtiter-Platten
- 96 Positionen
- Mit selbstklebenden Skalen
471718
- Petrischalen-Durchm. 24 bis 68 mm
- Objektträger (max. Länge120 mm)
Spezifikation
Montagerahmen M | |
Invertoskop-Mikroskop |