Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ IC-Fixierungspuffer
Kann für die Fixierung von Zellen vor der Permeabilisierung mit dem Permeabilisierungspuffer (Kat. 00 bis 8333) verwendet werden, wenn eine intrazelluläre Färbung von sich im Zytoplasma und dem sekretorischen Weg befindlichen Antigenen, wie Zytokin, Chemokin und Wachstumsfaktoren, durchgeführt wird.
Marke: Invitrogen™ 00-8222-49
92.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Enthält Formaldehyd
Beschreibung
- Kompatibel mit oberflächenfärbenden Fluorochrom-konjugierten Antikörpern
- Kann als kurzfristiger Lagerungspuffer für mit Fluorochromen (einschließlich Tandemfarbstoffen) gefärbten Zellen bis zu 3 Tage bei 2 bis 8 °C (im Dunkeln gelagert) verwendet werden
Spezifikation
125 mL | |
Fixierreagenz | |
eBioscience™ | |
Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
- eBioscience IC Fixation Buffer
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Paraformaldehyde