Learn More
Invitrogen™ eBioscience Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set
Entwickelt für die intrazelluläre Färbung und die Durchflusszytometrieanalyse mit spezieller Formulierung, um die unspezifische Färbung fluorochrommarkierter Antikörper zu reduzieren und das Fluoreszenzsignal-zu-Rauschverhältnis zu erhöhen.
Marke:  Invitrogen™ 88-8824-00
162.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15284728
  • 242.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid und Formaldehyd
Includes:
  • IC Fixierpuffer
  • Permeabilisierungspuffer (10x)
Beschreibung
Beschreibung
  • Im ersten Schritt können lebende Zellen mit dem Fixierungspuffer „fixiert“ werden, der Proteine vernetzt
  • Der zweite Schritt, der den Permeabilisierungspuffer verwendet, erzeugt Löcher in der Membran und ermöglicht es den intrazellulären Färbeantikörpern, effektiv in die Zelle einzudringen
  • Nachfolgende Waschschritte, Antikörperzusätze und Inkubationen nach der Zellpermeabilisierung sollten mit dem Permeabilisierungspuffer durchgeführt werden
  • Der letzte Waschschritt und die Zellresuspension vor dem Durchlauf der Probe werden verwendet mit dem Durchflusszytometrie-Färbepuffer (Kat. 00-4222).
  • Dieses Kit wird häufig verwendet, um zytoplasmatische Proteine und Proteine im sekretorischen Pfad wie Chemokine und Zytokine zu färben
  • Nicht empfohlen für die intranukleäre Färbung. Nutzen Sie stattdessen das Foxp3/Transkriptionsfaktor-Pufferset für die Kernfärbung
  • Vor dem Fixierungsschritt wird empfohlen, die lebenden Zellen mit einem der fixierbaren Viability-Farbstoffe zu markieren und anschließend mit der Fixierung fortzufahren
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
eBioscience™
Puffersatz
1 kit
Fixierung, Permeabilisierung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2990891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88-8824-00
Chargennummer2504455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number88-8824-00
Chargennummer2528101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number88-8824-00
Chargennummer2555740 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number88-8824-00
Chargennummer2589190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number88-8824-00
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set > Puffersatz für intrazelluläre Fixierung und Permeabilisierung