missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ IP68-Innensteckdose für UN30

IP68-Innensteckdose, die mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann.

Marke:  Memmert™ UN30R3

Artikelnummer. 17520156

  • 431.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kann nur mit begrenztem Temperaturbereich bestellt werden – max. +60 °C)
  • Stromversorgung: 230 V, 2 A, 500 W
  • Kann mit dem Ein-/Aus-Schalter ausgeschaltet werden
  • Kann nicht einzeln geschaltet werden
  • Feuchtigkeitsfest IP68
  • Option A8 gegen Aufpreis erforderlich
Spezifikation

Spezifikation

UN30 Ofen
Innenraum-Steckdose
230 V
2 A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Memmert™ IP68-Innensteckdose für UN30 > Kann verwendet werden mit: UN30

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt