Learn More
AB(ICS-AB)-Standardlösung für die Interferenzprüfung, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
297.98 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution |
---|---|
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | MFCD00147272 |
Konzentration | Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid |
UN-Nummer | UN3264 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11328888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041730.AE |
100 mL |
297.98 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11440421
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041730.AP |
500 mL | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution | |
MFCD00147272 | |
UN3264 |
Flüssig | |
Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid | |
Specpure™ |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen