Learn More
Thermo Scientific™ Integrate Subscription (OPC UA) for InstrumentConnect Remote Monitoring System
InstrumentConnect Integrate subscriptions enable the transfer of vital equipment telemetry to customer-premise or cloud systems (LIMS, BMS, SCADA) using OPC UA™. Connect Edge gateway(s) and adapter(s) are required for this system.
Marke:  Thermo Scientific™ EDGI1S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30019078
  • 101.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Software and Subscription Service
InstrumentConnect Integrate Software Update
None
InstrumentConnect Remote Monitoring System, Laboratory Equipment and Devices
None
1 Integrate (OPC UA) Support subscription
1 Ea.
Connect Edge, Laboratory Equipment and Devices
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Integrate Subscription (OPC UA) for InstrumentConnect Remote Monitoring System >