Learn More
Astell Scientific™ Integrierter Dampferzeuger
Optimieren Sie die Zykluszeiten, indem Sie die Effizienz der Dampfproduktion erhöhen. Das Astell Scientific™ Integral Dampfgenerator-System umfasst auch die automatische Wasserfüllung.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklaven mit einer Kapazität von mindestens 120 l (mit Ausnahme der E-Serie). |
---|---|
Produkttyp | Integrierter Dampferzeuger |
Enthält | Automatischer Wassereinlass |
Beschreibung
- Entfernt die Heizelemente aus der Kammer und ersetzt sie durch einen integrierten Generator für eine verbesserte Kontrolle der Dampfproduktion.
- Die automatische Befüllung ist ebenfalls serienmäßig im Dampferzeuger integriert, so dass die Kammer zwischen den Zyklen nicht mehr manuell nachgefüllt werden muss.
- Eine Netzwasserversorgung gelangt in den Dampferzeuger, wo sie erhitzt und in Dampf umgewandelt wird. Dieser gelangt dann bei Bedarf direkt aus dem Dampferzeuger in die Kammer.
Spezifikation
Autoklaven mit einer Kapazität von mindestens 120 l (mit Ausnahme der E-Serie). | |
Integrierter Dampferzeuger | |
Automatischer Wassereinlass |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Astell Scientific™ Integrierter Dampferzeuger