Learn More
Buerkle™ Gerätetablett
Buerkle™ — Buerkle™ Instrumententabletts: optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche in Labors, Krankenhäusern, Apotheken sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
13.30 CHF - 48.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Melamin |
Typ | Gerätetablett |
Zur Verwendung mit | Zur Verwendung in Laboren, Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie und in Bereichen, in denen eine saubere Aufbewahrung von Artikeln erforderlich ist |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10640072
|
Buerkle™
4230-2050 |
500 ml |
16.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10582092
|
Buerkle™
4230-2070 |
700 ml |
13.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10753317
|
Buerkle™
4230-2100 |
1000 mL |
17.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10431103
|
Buerkle™
4230-2180 |
1800 mL |
29.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10780103
|
Buerkle™
4230-2230 |
2300 mL |
48.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10000501
|
Buerkle™
4230-2550 |
5500 ml |
43.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Melamin
- Weißes Tablett ohne Deckel
- Autoklavierbar
- Deckel als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Weiß | |
Gerätetablett | |
Autoklavierbar |
Melamin | |
Zur Verwendung in Laboren, Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie und in Bereichen, in denen eine saubere Aufbewahrung von Artikeln erforderlich ist |