Learn More
Buerkle™ Deckel für Instrumentenschale aus PS
Der Deckel für Instrumentenschale aus PS gewährt gute Sicht bei gleichzeitig sicherem Verschluss.
Marke: Buerkle™ 4230-2101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Deckel gewährt gute Sicht bei gleichzeitig sicherem Verschluss.
Spezifikation
1.000 ml, 1.800 ml | |
Kristallklar | |
Polystyrol | |
160 mm | |
Rechteckig |
290 x 160 mm | |
290 mm | |
Deckel für Instrumentenschale | |
Für 1000/1800 ml-Instrumententablett | |
Nicht autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Deckel für Instrumentenschale aus PS > Größe (L x B):290 x 160mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur