Learn More
Hanna Instruments™ Chlor-Reagenziensätze, für kolorimetrische Wassertests
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ Chlor-Reagenzien-Sets für kolorimetrische Wassertests sind hochwertige, vorgemessene Lösungen für den Einsatz mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna Messgeräten.
139.00 CHF - 367.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Tests | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Tests | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11871020
|
Hanna Instruments™
HI95762-01 |
Bestimmung von freiem Chlor im unteren Bereich | 100 | 0,000 bis 0,500 mg/l freies Chlor |
139.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10856340
|
Hanna Instruments™
HI9373403 |
Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor im hohen Bereich | 300 | 0,00 bis 10,00 mg/l freies Chlor und Gesamtchlor |
305.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11831030
|
Hanna Instruments™
HI95761-01 |
Bestimmung des Gesamtchlorgehalts im unteren Bereich | 100 | 0,000 bis 0,500 mg/l freies Chlor |
139.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10234231
|
Hanna Instruments™
HI9371103 |
Gesamtchlorbestimmung | 300 | 0,00 bis 5,00 mg/l Gesamtchlor |
367.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11612620
|
Hanna Instruments™
HI93711-D3 |
Gesamtchlorbestimmung (DPD3) | 600 | 0,00 bis 5,00 mg/l Gesamtchlor |
167.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11756003
|
Hanna Instruments™
HI95771-01 |
Chlor-Bestimmung Ultrahoher Bereich | 100 | 0 bis 500 mg/l (ppm) Gesamtchlor |
139.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11647110
|
Hanna Instruments™
HI95771-03 |
Chlor-Bestimmung Ultrahoher Bereich | 300 | 0 bis 500 mg/l (ppm) Gesamtchlor |
349.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden für die Einhaltung anerkannter Testverfahren für kolorimetrische Bestimmungen von Gesamt- und/oder freiem Chlor entwickelt. Durch einfaches Hinzufügen der Reagenzien zur Probe gemäß der Anweisung findet eine Reaktion statt und es kann ein kompatibles Messgerät verwendet werden, um die Konzentration aus der produzierten Farbe zu bestimmen.
- Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
- Reagenziensätze sind erhältlich für: Freies und Gesamtchlor (hoher Bereich), freies Chlor (extrem niedriger Bereich), Gesamtchlor (extrem hoher Bereich, extrem niedriger Bereich, unbestimmter Bereich)
Spezifikation
1 Set | |
Wassertestkit |