missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Geräteprüfstandard 10 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep ™ Artikelnummer.: 11971626
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons

Geräteprüfstandard 10 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep ™

Artikelnummer. 11971626 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11971626

Marke: SPEX Certiprep CALMIX10500

Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
K500μg/ml
Al50μg/ml
Ba50μg/ml
Cd50μg/ml
Cu50μg/ml
Mn50μg/ml
Zn50 μg/ml

Certifications

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Standard für Geräteprüfung 10
CAS 7446-07-3
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Menge 500 ml
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel O2Te
Lösungsmittel oder Matrix 2 % HNO3
MDL-Nummer MFCD00011263
Zur Verwendung mit (Anwendung) AA, ICP
InChI-Schlüssel LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Te]=O
IUPAC-Name Tellurdioxid
Molekulargewicht (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Güte Umwelt
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Komponenten in 2 % HNO3:
Al    •50GLC-Becher/ml
Mn    •50GLC-Becher/ml
Ba    •50GLC-Becher/ml
K    •500GLC-Becher/ml
Cd    •50GLC-Becher/ml
Zn    •50GLC-Becher/ml
Cu    •50GLC-Becher/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid

Produkt nur für den Laborgebrauch

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Geräteprüfstandard 10 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep ™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt