Learn More
Gerätekalibrierstandard 2 für CLP, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep ICAL-2
Artikelnummer. 11455958
  • 181.00 CHF / 125 Milliliter
Verfügbar ab: 01-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ni400μg/ml
Zn200μg/ml
Mn150μg/ml
Ag100μg/ml
Cr100 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Gerätekalibrierungsstandard 2
125 ml
Certified Reference Material
5 % HNO3
Komponenten in 5 % HNO3:
Cr    •100μ g/ml
Mn    •150 μg/ml
Ni    •400 μg/ml
Ag    •100μ g/ml
Zn    •200 μg/ml
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
GC-MS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Gerätekalibrierstandard 2 für CLP, SPEX CertiPrep™ > 125 ml; dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Produkt nur für den Laborgebrauch