Learn More
Invitrogen™ InstantOne ELISA Cell Lysis Buffer (5X)
Durch Kombination mit Enhancer Solution (Kat. IOES1) kann der 5x Zelllysemix hergestellt werden, der in den InstantOne Phospho ELISA-Kits verwendet wird. Der 5x Zelllysepuffer enthält eine Kombination aus Detergenzien, Phosphatase-Inhibitoren, Salzen und Puffern. Die Zelllysemischung kann auf viele Zellen und Gewebe angewendet werden.
Marke:  Invitrogen™ IOCLB1
Artikelnummer. 15522567
  • 163.00 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der 5x Zelllysemix wird zur Lyse von Zellen in Gegenwart eines Kulturmediums und in der Regel zur Lyse von nicht adhärenten Zellen verwendet
  • Verdünnen Sie den 5x Zelllysemix 5-fach mit Wasser, um einen 1x Zelllysemix zu erhalten
  • 1x Mix wird verwendet, um Zellen nach der Entfernung des Kulturmediums zu lysieren und dient zumeist zur Lyse adhärenter Zellen oder nicht adhärenter Zellen, die durch Zentrifugation erhalten wurden
  • Lyse-Mix sollte als Verdünnungsmittel für jede Verdünnung von zu erzeugenden Zelllysaten verwendet werden
  • Die Ergänzung des Zelllysemix mit zusätzlichen Komponenten (z. B. Proteasehemmer, Chelatbildner, Detergenzien) sollte von Fall zu Fall mit InstantOne ELISA-Assays auf Kompatibilität getestet werden
  • In InstantOne ELISA-Kits enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zelllysepuffer
100 ml
Flüssig
ELISA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerIOCLB1-4126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIOCLB1
ChargennummerIOCLB1-4143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIOCLB1
ChargennummerIOCLB1-4153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIOCLB1
ChargennummerIOCLB1-4140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIOCLB1
ChargennummerIOCLB1-3551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberIOCLB1
Name des Produkts
Invitrogen™ InstantOne ELISA Cell Lysis Buffer (5X) > InstantOne ELISA Zelllysepuffer, 5x