Learn More
Novus Biologicals™ InstantBlue Protein Stain
InstantBlue is a ready to use Coomassie protein stain for polyacrylamide gels.
Marke:  Novus Biologicals™ ISB1L
Artikelnummer. 18783464
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultra-fast staining – Results in 15 minutes or less
  • Single step procedure – No washing, fixing, microwaving or destaining
  • High sensitivity – 5ng bands detectable
  • Clear background – High signal/noise ratio
  • Flexible – No over staining
  • Quantitative – Batch to batch consistency
  • Efficient – Only 25 mL per gel
  • Safe composition – Non-toxic. No fume hood or solvent disposal required
  • Methanol free – No gel shrinkage or protein methylation
  • Acetic acid free – No protein aceylation
  • MS Compatible 1 – Destainable. No residual methylation or acetylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 °C
1000 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ InstantBlue Protein Stain > 1 L