missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ INSTA-Blot Rat Brain

PVDF membrane containing denatured protein from cells or tissue lysates

Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-30121

Artikelnummer. 18183643

  • 648.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Screening proteins from various human, mouse and rat tissues
  • Contains rat brain lysate (30μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
  • Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
  • Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
  • Stained with amido black for visualization of proteins

Recommended Storage

Store at room temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Screening proteins from various human, mouse and rat tissues
1 Membrane
PVDF
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Rat Brain >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt