Learn More
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Multi-species Brain,Testis and Ovary
PVDF membrane containing denatured protein from cells or tissue lysates
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-30115
615.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Screening proteins from various human cell lines
- Contains 11 human cell line lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
- Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
- Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
- Stained with amido black for visualization of proteins
Recommended Storage
Store at room temperature
Spezifikation
Screening proteins from various human, mouse and rat tissues | |
1 Membrane | |
PVDF |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Multi-species Brain,Testis and Ovary >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur