Learn More
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Mouse Tissues
Applications: SDS-Page
660.00 CHF - 685.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18097054
|
Novus Biologicals™
NBP2-30111 |
1 Membrane |
660.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18455252
|
Novus Biologicals™
NBP2-30111-2Each |
2 Membrane |
685.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Screening proteins from various mouse tissues
- Contains 11 mouse tissue lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
- Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
- Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
- Stained with amido black for visualization of proteins
Spezifikation
SDS-Page | |
PVDF |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Mouse Tissues